Przejdź do
11070
Aromadendrene oxide 2
≥95.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0%
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
functional group
ether
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
Biochem/physiol Actions
Aromadendrene oxide 2 is one of the biologically active component of Lantana camara that shows antimicrobial property.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1010258105252476
assay
≥95.0%
assay
≥99.0%
assay
95.0-98.0%
assay
85.0-90.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
functional group
ether
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)