Informacje o tej pozycji
Sondy podwójnie znakowane
- Kwoty: 1, 3, 5 i 10 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 1540 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Kompleksowa oferta reporterów i wygaszaczy
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
Sondy molekularne
- Kwoty: 1, 3, 5 i 10 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 1540 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Kompleksowa oferta reporterów i wygaszaczy
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
LightCycler® Sondy
- Kwoty: 0,1, 0,25, 1,5 i 15 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 1540 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Sonda 1 fluoresceina (koniec 3′); Sonda 2 fosforan (koniec 3′) i LC Red 610, 640, 670 lub 705 (koniec 5′)
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
Scorpions® Sondy
- Kwoty: 1, 5 i 5 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 30–60 zasad
- Modyfikacje: Dostępny zablokowany kwas nukleinowy
- Barwniki: Kompleksowa oferta reporterów i wygaszaczy
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane w stanie suchym w bursztynowych tubkach
- Dowiedz się więcej
Zablokowany kwas nukleinowy
- Dostępne dla wszystkich niestandardowych typów sond qPCR
- Zwiększona stabilność termiczna i specyficzność hybrydyzacji
- Łatwiejsze i bardziej specyficzne projekty dla problematycznych sekwencji docelowych
- Dowiedz się więcej
Black Hole Quencher™ (BHQ™)
- Dostępne dla wszystkich typów niestandardowych sond qPCR
- Brak natywnej fluorescencji (emituje ciepło zamiast światła), co skutkuje niższą fluorescencją tła
- Zwiększony stosunek sygnału do szumu, zapewniający wyższą czułość
- Umożliwia szerszy wybór reporterów do multipleksowania
- Dowiedz się więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?Produkty
Explore Locked Nucleic Acid and MGB. These oligo modifications offer stability and specificity in molecular analysis, making them ideal for research and diagnostic applications.
We offer an easy-to-use Oligo Analyzer tool, OligoEvaluator™ that provides better primer dimer analysis values for PCR, and serves as an online oligonucleotide sequence calculator and Tm calculator.
Dual-Labeled Probes are the most common probe type for qPCR and are often referred to as hydrolysis probes.
Powiązane treści
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
LightCycler probes are highly sensitive and sequence-specific fluorescent probes designed for use with the Roche LightCycler instruments.
For more complex and demanding applications, utilize our consultative service to ensure the success of your assay.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Z659142-1EA | 04061826687376 |
| 934860-1EA | 04065270880406 |
| M-RCP6IP001 | 04065273682939 |
| 934852-1EA | 04065270884633 |
| SML3688-25MG | 04065270436191 |
| SML3736-5MG | 04065270428318 |
| SML3736-25MG | 04065270425805 |
| SML3688-5MG | 04065270436207 |
| KK4705 | 04061837897498 |
| KK4702 | 04061838087065 |
| KK4715 | 04061837897559 |
| KK4300 | 04061837905391 |
| KK4714 | 04061837897542 |
| 1440870001 | 04027269260163 |
| KK4718 | 04061837897580 |
| KK4716 | 04061837897566 |
| KK4301 | 04061837905407 |