スキップする
1045009
USP
アトロピン 硫酸塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-(ヒドロキシメチル)ベンゼン酢酸 8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イルエステル, トロピントロパ酸エステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
化学式:
(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
694.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6109275
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atropine
manufacturer/tradename
USP
mp
189-192 °C (A) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
InChI key
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
Gene Information
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Atropine sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Atropine Sulfate Injection
  • Atropine Sulfate Ophthalmic Solution
  • Atropine Sulfate Ophthalmic Ointment
  • Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets
  • Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Oral Solution
  • Atropine
Biochem/physiol Actions
中枢および末梢のアセチルコリンレセプタ-に対する非選択的な競合性アンタゴニストです。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1400000BP023PHR1379
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
atropine
API family
atropine
API family
atropine
API family
atropine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)