Merck
BP023
アトロピン 硫酸塩 一水和物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
α-(ヒドロキシメチル)ベンゼン酢酸 8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イルエステル, トロピントロパ酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥42,000
¥42,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥42,000
About This Item
化学式:
(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
694.83
Beilstein:
6109275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
NACRES:
NA.24
¥42,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atropine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
189-192 °C (A) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
InChI Key
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Atropine sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Atropine Oral Solution
  • 生物化学的/生理学的作用
    中枢および末梢のアセチルコリンレセプタ-に対する非選択的な競合性アンタゴニストです。
    包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbones
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
    保管分類コード
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    適用法令
    Jan Code
    BP023:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)