サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 10 reactions | 出荷予測2026年5月18日from市川市大町368 | ¥180,000 | |
| 50 reactions | カートの在庫状況を確認する | ¥814,000 | |
| 500 reactions | カートの在庫状況を確認する | ¥4,080,000 |
この商品について
¥180,000
出荷予測2026年5月18日詳細
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WTA)
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- 少量の全RNAを用いるランダムプライミング法では、FFPEやRIPを含めたあらゆる由来の断片化RNAまたはインタクトRNAが増幅されます。
- より完全なトランスクリプトームカバレッジと効率的なプライミングのための半縮重ライブラリープライマーデザイン。
- シーケンス前のDNA断片化は不要。
- ds-cDNAを8時間以内で増幅。
- あらゆる次世代シーケンスプラットフォームに対応(Pacific Bioscience社製を除く)。
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| dilution (WTA) | dilution (WGA) | dilution (WTA) | dilution (WTA) |
| input purified RNA | input purified DNA | input purified RNA | input purified DNA |
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
プロトコル
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
関連コンテンツ
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| SEQR-500RXN | 04061837018114 |
| SEQR-10RXN | 04061837018107 |
| SEQR-50RXN | 04061837018121 |