Merck
WTA2
Sigma-Aldrich
TransPlex® Complete Whole Transcriptom Amplification Kit
DNA polymerase included, Complete Kit with optimized enzyme to amplify total RNA in <4 hours, no 3′ bias
別名:
Complete Whole Transcriptome Amplification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.55
品質水準
テクニック
whole genome amplification: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
WTA2は、ホルマリン固定された、パラフィン包理された(FFPE)、並びに損傷された又は分解された試料からRNAを増幅するために最適化されています。 全トランスクリプトーム増幅(WTA)技術により、低ナノグラム量の全RNAを、3′-バイアスなしで4時間未満で代表的増幅することが可能となります。増幅産物はqPCR、マイクロアレイ解析、及びクローニングなどの用途に適しています。WTA2キットは、cDNAライブラリーを増幅するために必要なポリメラーゼで構成されます。
アプリケーション
  • qPCR
  • マイクロアレイ解析
  • クローニングなどの下流用途での使用に適しています。
Complete Whole Transcriptome Amplification Kit(完全な全トランスクリプトーム増幅キット)は以下の用途に使用されます:
  • プロセスコントロールされたディープシーケンシングを用いたブタの糞便中に存在するDNAおよびRNAウイルスの同時同定に用いるプロトコルの確立
  • 逆転写およびcDNA増幅
  • 免疫捕獲されたPPV粒子から放出されるゲノムRNAを用いたcDNAライブラリーの合成および増幅
  • 核酸調製およびディープシーケンシング(抽出された核酸は無作為にcDNA合成へと用いられます)
特徴および利点
  • 必要とされる「操作」時間の30分未満を含め、4時間未満で10,000xまでの増幅を達成します
  • マイクロアレイプロファイリングに適したcDNAを増幅するためには、わずか20 pgの全RNAテンプレートが必要とされます
  • cDNA増幅に必要とされる全成分を含有します
  • 3′又は5′バイアスなしで発現遺伝子及びエクソンの線形増幅を達成します
  • あらゆる動物、植物、又は微生物由来のmRNA及び全RNAを含む、単細胞又は少量のRNAを効果的に増幅します
原理
WTA2プロセスは2つのステップを必要とします。最初のステップにおいて、準ランダムな3′末端及びユニバーサルな5′末端から成る非自己相補プライマーを用いて、試料のRNAは逆転写されます。 この工程において、置換された一本鎖はプライマーのアニーリング及び伸長に対する新しいテンプレートとしての機能を果たします。 得られたcDNAライブラリーは、ユニバーサルな末端配列に隣接した、ランダム、重複した100~1000の塩基フラグメントから成ります。2番目のステップでは、WTA2ポリメラーゼ及びユニバーサルな末端プライマーを用いたPCRによってcDNAライブラリーを増幅し、WTA2製品を産生します。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Library Synthesis Enzyme
  • Library Synthesis Solution
  • Amplification Mix
  • Library Synthesis Buffer
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
  • Amplification Enzyme
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology ReagentSDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bert Vanmechelen et al.
Scientific reports, 8(1), 11171-11171 (2018-07-26)
The family Arteriviridae harbors a rapidly expanding group of viruses known to infect a divergent group of mammals, including horses, pigs, possums, primates, and rodents. Hosts infected with arteriviruses present with a wide variety of (sub) clinical symptoms, depending on
Genetic characterization of Tribevc virus and Kemerovo virus, two tick-transmitted human-pathogenic Orbiviruses
Dilcher M, et al.
Virology, 423, 68-76 (2012)
Limited correlation of shotgun metagenomics following host depletion and routine diagnostics for viruses and bacteria in low concentrated surrogate and clinical samples
Oechslin CP, et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2018, 375-375 null
A Bal et al.
BMC infectious diseases, 18(1), 537-537 (2018-10-31)
In recent years, metagenomic Next-Generation Sequencing (mNGS) has increasingly been used for an accurate assumption-free virological diagnosis. However, the systematic workflow evaluation on clinical respiratory samples and implementation of quality controls (QCs) is still lacking. A total of 3 QCs
Zahedan rhabdovirus, a novel virus detected in ticks from Iran
Dilcher M, et al
Virology Journal, 12, 183-183 (2015)
資料
Transplex Whole Transcriptome Amplification (WTA2) exponentially amplifies RNA producing a double-stranded cDNA library while precisely maintaining differential levels of individual transcripts in test and reference samples.
Transplex Whole Transcriptome Amplification (WTA2) precisely amplifies RNA maintaining transcript levels in test and reference samples.
The efficacy of amplification of small quantities of total RNA with the Complete Whole Transcriptome Amplification Kit (WTA2) was examined in this study.
The efficacy of amplification of small quantities of total RNA with the Complete Whole Transcriptome Amplification Kit (WTA2) was examined in this study.
プロトコル
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
関連コンテンツ
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications