SAFE Red loading dye is not offered by Millipore Sigma.
おすすめの製品
フォーム
solution
品質水準
使用法
1.0 mL sufficient for 100 mini-gels
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10,000 × in DMSO
テクニック
PCR: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- アガロースゲルまたはポリアクリルアミドゲル中で電気泳動後のdsDNAの染色に用いる、高感度の色素
- プレ洗浄なしで、アガロース/ホルムアルデヒドおよびポリアクリルアミド/ウレア変性ゲル中の ssDNA および RNA の検出にも使用できます
- エイムス試験において、臭化エチジウムよりも変異原性が低くなっています
- オリゴヌクレオチドに対し、臭化エチジウムよりも 50 ~ 100 倍高感度です
- 少量のDNAにより多くのアプリケーションに有用です
- SYBR®Green IがDNAに結合しても、Hind IIIおよびEcoR Iなどの多くの一般的な制限エンドヌクレアーゼの活性を阻害しません
- ゲル内消化およびライゲーション技術によるこの染色液の除去は不要です
- SYBR Green Iは、より環境に優しい、染色用臭化エチジウムの代替品です
保管および安定性
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9430-1ML:
S9430-BULK:
S9430-.5ML:
S9430-.5ML-PW:
S9430-1ML-PW:
S9430-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Multiplex PCR for the Simultaneous Detection of Plant Viruses
資料
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
プロトコル
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
-
Does Millipore Sigma offer SAFE Red loading dye?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the molarity of this product?
1 回答-
This product is a 10,000X concentrated solution suitable to prepare 10L of staining solution for in-gel staining of DNA and RNA. The specific concentration is considered proprietary. Published working concentrations for solutions of Sybr Green I range from 0.5 - 1.0 ug/ml. The molecular weight as published by Chebi, is 509.74 g/mol. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/282/803/s9430pis-ms.pdfPlease see the link below to review the Chebi profile:
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:51461
chebi file
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:51461 MW 509.74
Science direct
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/sybr-green-i
'working' concentration 0.5 - 1.0 ug/ml役に立ちましたか?
-
-
Will Product S9430, SYBR® Green I nucleic acid gel stain, stain DNA that contains deaza-G modified nucleotides in place of guanisine?
1 回答-
Product S9430, SYBR® Green I nucleic acid gel stain, will poorly stain DNA containing deaza-G modified nucleotides in place of guanisine. A way around this issue would be to use a mixture of deaza-G modified nucleotides with guanisine. This will allow for better staining.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.