スキップする
LIG2
QuickLinkDNAライゲーションキット
joins blunt-end and sticky-end DNA fragments
別名:
DNA Ligation Kit, Ligation Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥103,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-770-0
NACRES:
NA.55
¥103,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
 kit sufficient for 50 ligation reactions
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Sigma′s DNA Ligation Kit contains all of the reagents necessary to perform DNA ligation reactions at room temperature using blunt or sticky ends. This kit replaces previous workflows requiring cooking steps and long incubations. Pre-made buffers allow for fast & easy setup.
Application
QuickLink DNA Ligation Kit has been used for the ligation of pGL2-basic luciferase-reporter plasmid with vascular endothelial growth factor (VEGF) promoter sequence and for the ligation of NLR family caspase activating and recruitment domain (CARD)-containing protein 4 (Nlrc4) promoter with the luciferase plasmid vector pGL4.10-luc2
The QuickLink DNA Ligation Kit is suitable for:
  • Joining blunt or cohesive-end fragments of DNA into a cloning vector
  • Recircularization of linear DNA
  • Formation of concatamers
  • dsDNA nick repair
Biochem/physiol Actions
One of the most important steps in the cloning process is the ligation of linear DNA into a cloning vector. DNA ligations are performed by incubating DNA fragments with appropriately linearized cloning vectors in the presence of buffer, ATP, and DNA ligase. Many parameters affect ligations such as the relative ratio of insert to vector, the quality and type of the DNA ends, the temperature of ligation and the concentration of DNA.
Features and Benefits
  • わずか5分でライゲ-ションします。
  • 室温で操作可能、冷却装置は不要です。
  • 高いライゲ-ション効率(ライゲ-ション産物を有する形質転換コロニ-数で測定)。
  • 制限酵素処理したインサ-トやPCR産物の、平滑末端・突出末端へのライゲ-ションに最適化されています。
  • ライゲ-ション反応液から直接、細菌の形質転換が行えます。
  • プラスミド・ファ-ジにおけるクロ-ニング、リンカ-(アダプタ-)付加、直鎖状DNAの再環状化、コンカテマ-化に適しています。
Other Notes
Sufficient for 50 reactions:
  • 500uL 2X Ligation Buffer A (L9537)
  • 100uL 5X Ligation Buffer B (L9662)
  • 250 units T4 DNA Ligase (D2886) in 50% glycerol with 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) 50 mM KCl, and 1 mM DTT
Legal Information
QuickLink is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
LIG1G2N35011635379001
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
usage
 kit sufficient for 50 ligation reactions
usage
1 kit sufficient for 150 ligation reactions
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 40 reactions (DNA ligation)
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
T4 DNA ligase is used for the joining of DNA molecules with compatible cohesive (sticky) termini, joining of blunt ended double stranded DNA molecules
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
LIG2-1KT04061833967225