グレード
for molecular biology
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~80 kDa
濃度
≥10,000 units/mL
UniProtアクセッション番号
その他の活性
DNase, RNase, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... ALPI(280993)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
構成
単位の定義
その他情報
基質
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
P4978-BULK:
P4978-500UN:
P4978-1KU:
P4978-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
CIP is used to remove 5’-phosphate groups from DNA, RNA and both ribo and deoxy-ribonucleoside triphosphates. Detailed protocol on how to dephosphorylate DNA.
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)