スキップする
LB11
ラテックスビーズ、ポリスチレン
1.1 μm mean particle size
別名:
ポリスチレンビーズ, ポリスチレンミクロスフェア, ラテックスミクロスフェア
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥19,300
2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥31,100
15 mL
カートの在庫状況を確認する
¥110,000
この商品について
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
¥19,300
出荷予測2026年5月25日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
1.1 μm
General description
ラテックスビーズ懸濁液は、ほとんどがポリマー粒子と水です。少量の界面活性剤、炭酸水素ナトリウム、硫酸カリウムが含まれています。ポリスチレンマイクロ粒子は、負の電荷を持つ安定化コロイド粒子です。特定条件下のスチレンの重合により、癒着したビーズが自然に形成され、そこからマイクロ粒子の形成が引き起こされます。
Application
ラテックスビーズ(ポリスチレン)は、次の用途で使用されています:
  • 食作用実験
  • 細胞懸濁液中の好中球数を調整するための促進条件を与えるため
  • ファゴソーム輸送アッセイのためのマクロファージの培養のため
Biochem/physiol Actions
ラテックスビーズ(ポリスチレン)は、電子顕微鏡、セルカウンターの較正、抗体介在性凝集診断薬で使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
LB3LB8LB1
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL, pack of 15 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
mean particle size
1.1 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.1 μm
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
LB11-15ML: + LB11-BULK: + LB11-2ML: + LB11-1ML: + LB11-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)