スキップする
FLAA
アデノシン 5′-三リン酸 (ATP) バイオルミネッセンスアッセイキット
for ATP quantitation
別名:
ATP Bioluminescence Assay, ATP Determination Kit, Luminescent ATP Detection kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥107,000
この商品について
EC Number:
213-579-1
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
¥107,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
アデノシン5′-三リン酸(ATP)生物発光アッセイキットは、サンプル中のATP濃度の定量生物発光測定に使用できます。ルシフェラーゼがD-ルシフェリンの酸化を触媒すると、ATPが消費され、光を発します。ATPが制限試薬である場合、発光はサンプル中に存在するATPに比例します。
Application
アデノシン5′-三リン酸(ATP)生物発光アッセイキットは、ヒトニューロン[1]、虚血を有する肝細胞[2]、さまざまな細菌培養物[3]、およびライソゾームの3D基質中のATP濃度の定量分析にも使用されています。[4]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FLASCA8937A2767
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix dilution buffer, lyophilized powder mL/vial
    SDS
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix, lyophilized powder mL/vial
    SDS
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of ~1 mg ATP mL/vial
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
wgk
WGK 3
保管分類
11 - Combustible Solids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
FLAA-1KT04061835556915
質問
1–8/8 質問  
  1. How many times can one do with Product FLAAS, ATP Bioluminescent Assay Kit (one vial of FLAAS) when standard range between 20uM~0.002uM?
    1 回答
    1. The number of times that one can use FLAAS ATP Assay Kit is dependent upon the sample. Frequently, serial dilutions of the sample, as well as the kit reagents, are required. If no dilutions were required the ATP Assay MIx is reconstituted to 5 mL and added to the sample at 0.1 mL. The dilution factor will need to be determined by the end-user. Please note, FLAAS is stable for at least 24 hours at 2–8 °C, or over two weeks if stored frozen at –20 °C. Working concentrations of the serially diluted standard are stable for up to 8 hours when stored in ice.
      Please view the product data sheet for more information, including dilution factor details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/308/573/flaabul.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How does the kit perform on samples with pH 7.3-7.4 (physiological range)? It recommends adjustment of sample pH to 7.8 which is not always possible.
    1 回答
    1. It is important to use correct pH-value. The luciferase reaction has its pH-optimum in the range of 7.75. Samples having extreme high pH-values or samples of a different pH containing high buffer concentrations may influence the light reaction in an unpredictable way. To avoid issues, correct the pH to a value between 7.6 and 8.0 or dilute samples in Tricine Buffer of the appropriate pH.
      役に立ちましたか?
  3. Can Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit assay mix be used on cells and tissues?
    1 回答
    1. This reagent measures only soluble ATP. Cells must be washed and then lysed to obtain a soluble ATP extract. Tissues must be homogenized and clarified to provide an extract. The supernatant solution can then be used for assay.
      役に立ちましたか?
  4. What is the sensitivity of Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit the assay mix?
    1 回答
    1. With FLAAM diluted 1:5, one can easily measure 1 pmol ATP in 100 μl (10 nM) with 50 μl of the reagent.
      役に立ちましたか?
  5. What  is the stability of the Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit ATP stock solution?
    1 回答
    1. The ATP standard stock solution (FLAAS) is stable for at least 24 hours at 0-5°C, or for over two weeks if stored frozen at -20°C.
      役に立ちましたか?
  6. How many reactions can one do with Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit (one vial of FLAAM)?
    1 回答
    1. When one reconstitutes the vial to 5 ml, as directed, one can perform 50 assays using 100 ul per test. If one dilutes 1:5 one can get 250 tests per kit.
      役に立ちましたか?
  7. How can one check for inhibitors in the samples when using Product FLAA, ATP Bioluminescent Assay Kit?
    1 回答
    1. One must add an amount of ATP from a standard solution equivalent to the ATP already found in the sample. If the signal is doubled, the absence of an inhibitor is indicated.
      役に立ちましたか?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.