スキップする
FLAAM
アデノシン 5′-三リン酸 (ATP) アッセイミックス
lyophilized powder
別名:
ATP アッセイキット, ATP 検出キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥80,100
5 vials
カートの在庫状況を確認する
¥267,000
10 vials
カートの在庫状況を確認する
¥492,000
この商品について
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
¥80,100
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
アデノシン5’-三リン酸(ATP)生物発光アッセイキットは、2x10–12~8x10–5 mol/Lを含有するサンプル中の、アデノシン5’-三リン酸(ATP)の定量生物発光測定に使用できます。ルシフェラーゼがD-ルシフェリンの酸化を触媒すると、ATPが消費され、光を発します。
Application
ATPアッセイキットは、L. donovani promastigote(リーシュマニア)から分離されたミトコンドリア画分に存在する細胞ATPのレベルを測定するために使用されています。
アデノシン5′-三リン酸(ATP)アッセイミックスは、ATP生存率アッセイにおいて細胞ATPのレベルを測定するためにも使用されています。
Preparation Note
5 mLの滅菌水に溶解してご使用ください。
Other Notes
ルシフェラーゼ、ルシフェリン、MgSO4、EDTA、DTT、BSA、およびトリシン緩衝液が含まれています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FLASCFLAAA3515
description
lyophilized powder
description
for cellular ATP determination
description
for ATP quantitation
description
lyophilized powder
usage
 vial sufficient for ≥50 assays
usage
-
usage
-
usage
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
FLAAM-5VL: + FLAAM-PH: + FLAAM-10VL: + FLAAM-1VL-PW: + FLAAM-VAR: + FLAAMPROC: + FLAAM-1VL-KC: + FLAAM-BULK: + FLAAM-1VL:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)