スキップする
FLAAS
アデノシン 5′-三リン酸(ATP) 二ナトリウム塩 水和物
≥90%, bacterial (Corynebacterium sp), lyophilized powder
別名:
ATP 二ナトリウム 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥10,600
5 vials
カートの在庫状況を確認する
¥32,300
10 vials
カートの在庫状況を確認する
¥58,000
この商品について
化学式:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
551.14 (anhydrous basis)
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
213-579-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥90%
Biological source:
bacterial (Corynebacterium sp)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
Storage temp.:
−20°C
¥10,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アデノシン 5′-三リン酸(ATP) 二ナトリウム塩 水和物, vial of ~1 mg ATP
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
packaging
vial of ~1 mg ATP
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
アデノシン-5′-三リン酸二ナトリウム塩水和物は以下の用途に用いられています:
  • 生物発光法によるATP測定の標準として
  • キナーゼ緩衝液に添加し、細胞死関連タンパク質キナーゼ(DAPK2)と14-3-3-βとの相互作用の評価に
  • ATP比色法の標準として
Biochem/physiol Actions
アデノシン5′-三リン酸は、TNF-αの分泌を抑制し、インターロイキン-10の分泌を促進することによって、炎症反応を抑制する作用を発揮することが示されました。
P2プリン作動薬であり、 Ca2+活性化K+チャネルの活性を上昇させます。ATP依存性酵素系の基質です。
アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、生体系に存在するヌクレオシド三リン酸です。糖代謝、筋収縮、神経伝達などのさまざまな生物学的過程を制御します。この他、ATPは細胞にとって重要なエネルギー源となります。ATPの投与は、非小細胞肺癌の治療に有用な可能性があります。
Preparation Note
1本のバイアルには、約1.0 mgのATP(2.0 μmol)に相当する約1.2 mgのNa2ATP•3H2Oが含まれています。 実際の量はラベルに表示されています。
バナジウムはほとんど含まれていません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1852A7699A3377
description
vial of ~1 mg ATP
description
vial of 30 mg
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)