スキップする
D5294
ジラゼプ 二塩酸塩
powder
別名:
ASTA C 4898, N,N′-ビス(3-[3,4,5-トリメトキシベンゾイルオキシ]プロピル)ホモピペラジン 二塩酸塩, コルメリアン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥42,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C31H44N2O10 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
677.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
243-548-8
MDL number:
Form:
powder
¥42,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OCCCN2CCCN(CCCOC(=O)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3)CC2
InChI
1S/C31H44N2O10.2ClH/c1-36-24-18-22(19-25(37-2)28(24)40-5)30(34)42-16-8-12-32-10-7-11-33(15-14-32)13-9-17-43-31(35)23-20-26(38-3)29(41-6)27(21-23)39-4;;/h18-21H,7-17H2,1-6H3;2*1H
InChI key
VILIWRRWAWKXRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dilazep comprises central cyclic diamine and phenyl rings connected via alkyl linkers.
Application
Dilazep dihydrochloride has been used in estrogen receptor (ERα) antagonistic assay. It has also been used as an equilibrative nucleoside transporter inhibitor (ENT 1 and 2) in cancer cell lines.[1]
Biochem/physiol Actions
Dilazep is a equilibrative nucleoside transporter 1 (ENTs) inhibitor. It is an antianginal drug and an effective coronary vasodilator. Dilazep elicits anti-albuminuric effects and is an anti-platelet agent. It is a potent adenosine uptake inhibitor and suppresses effects of ischemia.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z0127SML1092I7379
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCN4A(6329)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)