Merck
I7379
Sigma-Aldrich
イミプラミン 塩酸塩
≥99% (TLC), powder, selective serotonin reuptake inhibitor
別名:
10,11-ジヒドロ-N,N-ジメチル-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-プロパンアミン 塩酸塩, 5-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,400
100 G
¥56,500
25 G
¥61,600
¥30,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,400
100 G
¥56,500
25 G
¥61,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
316.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥30,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
イミプラミン 塩酸塩, ≥99% (TLC)
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イミプラミンは、三環系抗うつ薬です。6~20時間の半減期を持ちます[1]。イミプラミンは、2つのフェニル環と中心のシクロヘプタジエン環で構成される三環の核からなります。[2]
アプリケーション
塩酸イミプラミンは、以下に使用されています:
  • 動物治療用の非選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)三環系抗うつ薬(DD-IMI)[3]
  • 水溶液中でのインスリンとの相互作用研究[4]
  • コレステリルエステル化を刺激するための、内面的リポタンパク質の能力の廃止[5]
生物化学的/生理学的作用
三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体、ノルエピネフリン輸送体を阻害します (各Ki値は7.7 nM、67 nM)。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません (Ki=25 μM)。
三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体およびノルエピネフリン輸送体を阻害します。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のBiogenic Amine Transporters(生体アミントランスポーター)Chloride Channels(塩素チャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Novartis社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
I7379-100G:
I7379-25G:
I7379-BULK:
I7379-VAR:
I7379-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Low density lipoprotein receptor-related protein and gp330 bind similar ligands, including plasminogen activator-inhibitor complexes and lactoferrin, an inhibitor of chylomicron remnant clearance.
Willnow TE, et al.
Test, 267(36), 26172-26180 (1992)
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Comprehensive Medicinal Chemistry II.: Global perspective (2007)
Thermodynamic study of the imipramine-insulin interaction
Lopez-Fontan J, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 31(10), 1297-1306 (1999)
Psychotropic drugs
Drugs During Pregnancy and Lactation, 743-774 (2015)
Yeqing Huang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 518(2), 337-343 (2019-08-20)
The slow onset of traditional antidepressants has become an urgent clinical issue, researchers are constantly exploring new antidepressants with prompt action. Previous studies have found that zinc levels were decreased in serum and brain of depressed patients or animal models.