スキップする
D4628
ジエチルスチルベストロール
≥99% (HPLC), Synthetic estrogen, powder
別名:
(E)-3,4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3-ヘキセン, DES, スチルベストロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫from市川市大町368
¥19,200
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥66,800
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥102,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H20O2
CAS番号:
分子量:
268.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-278-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056095
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
¥19,200
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジエチルスチルベストロール, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Gene Information
Application
ジエチルスチルベストロールは以下の用途に使用されています。
  • 内因性エストロゲン制御マーカー遺伝子の発現レベルを定量することにより、ジエチルスチルベストロールのエストロゲン活性を評価するために
  • 生物発光酵母バイオレポーターアッセイ(BLYES)におけるエストロゲン、アンドロゲンおよび毒性反応を評価するために
  • メラノサイトの増殖とチロシナーゼ活性に与える効果を検出するために
Biochem/physiol Actions
ジエチルスチルベストロールは発癌性をもつ合成エストロゲンです。シリアンハムスターでは腎明細胞癌が生じます。ヒトでは、乳癌、膣および子宮頸部の明細胞腺癌(CCA)、そして生殖異常のリスク上昇の原因となります。前立腺癌の治療薬として使用され、テストステロン産生を遮断します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D64461195001SML0225
DOV 216,303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D6446
DOV 216,303
Diethylstilbestrol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1195001
Diethylstilbestrol
LY255582 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0225
LY255582
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D4628-10G:4.548173379647E12 + D4628-5G:4.548173379678E12 + D4628-25G:4.548173379661E12 + D4628-1G:4.548173379654E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D4628-10G04061833565513
D4628-1G04061833565520
D4628-5G04061833565544
D4628-25G04061833565537