SML0225
LY255582
≥98% (HPLC)
別名:
(3R,4R)-3,4-Dimethyl-1-[(3S)-3-hydroxy-3-cyclohexyl-propyl]-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (aS,3R,4R)-a-Cyclohexyl-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinepropanol, LY-255582
サイズを選択してください
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CN(CC[C@H](O)C2CCCCC2)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C22H35NO2/c1-17-16-23(13-11-21(25)18-7-4-3-5-8-18)14-12-22(17,2)19-9-6-10-20(24)15-19/h6,9-10,15,17-18,21,24-25H,3-5,7-8,11-14,16H2,1-2H3/t17-,21-,22+/m0/s1
InChI Key
LVVHEFJXPXAUDD-BULFRSBZSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0225-BULK:
SML0225-25MG:
SML0225-VAR:
SML0225-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.