スキップする
D6446
DOV 216,303
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-1-(3,4-ジクロロフェニル)-3-アザビシクロ-[3.1.0]ヘキサン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥74,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H11Cl2N · HCl
CAS番号:
分子量:
264.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥74,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1Cl)C23CNCC2C3
InChI
1S/C11H11Cl2N.ClH/c12-9-2-1-7(3-10(9)13)11-4-8(11)5-14-6-11;/h1-3,8,14H,4-6H2;1H
InChI key
KAGBHVBIOJBGBD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
セロトニン・ノルエピネフリン・ドーパミン再取り込み阻害剤です。
トリプル再取り込み阻害剤(TRI)あるいはセロトニン・ノルエピネフリン・ドーパミン再取り込み阻害剤(SNDRI)です。それぞれに対するIC50値は、約20 nM、14 nM、78 nMです。
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0276SML0385SML0180
DOV 216,303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D6446
DOV 216,303
ML218 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0385
ML218
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)