スキップする
C8249
カルダモニン
≥98% (HPLC),  glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor, powder
別名:
(2E)-1-(2,4-ジヒドロキシ-6-メトキシフェニル)-3-フェニル-2-プロペン-1-オン, (8CI);アルピネチンカルコン, (E)-2′,4′-ジヒドロキシ-6′-メトキシ-カルコン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥35,700
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥112,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥35,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
カルダモニン, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI key
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Application
Cardamonin has been used as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor to study its effects on β-catenin loss and gain-of-function in human preimplantation embryos.
Cardamonin has been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to analyze phenolic compounds in acacia honey samples.
Biochem/physiol Actions
Wnt/β-カテニンシグナリングは、小眼球症関連転写因子(MITF)やチロシナーゼの発現に関係しています。カルダモニンは、アルピニア属(ショウガ科の植物種)由来のカルコンです。
Wnt/β-カテニンシグナリングは、小眼球症関連転写因子(MITF)やチロシナーゼの発現に関係しています。カルダモニンは、アルピニア属(ショウガ科の植物種)由来のカルコンです。最近の知見で、この化合物がWnt/β-カテニンシグナリング経路を抑制することにより、メラニン細胞の色素沈着を阻害することが確認されています。カルダモニンは、プロテアソームを介したβ-カテニンの分解(GSK-3β非依存性経路)を伴ったメカニズムによりWnt/β-カテニンシグナリングを抑制します。よって、カルダモニンは、色素過剰沈着に対する化粧品や医学的治療に利用する美白剤として有望視されています。その他の研究では、NF-kBの核トランスロケーションやIk-Bαリン酸化の抑制を通じ、抗炎症作用を発揮することも示されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0927SML1450D6571
Cardamonin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8249
Cardamonin
Diapocynin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0927
Diapocynin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
light yellow to dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C8249-25MG04061832631882
C8249-5MG04061833521960