安全性情報
SML0927
Sigma-Aldrich
Diapocynin
≥98% (HPLC)
別名:
1,1′-(6,6′-Dihydroxy-5,5′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-3,3′-diyl)bis-ethanone, 4′,4′′′-Dihydroxy-5′,5′′′-dimethoxy-3′,3′′′-biacetophenone (8CI), Dehydrodiacetovanillone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,080
25 MG
¥59,000
¥14,080
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,080
25 MG
¥59,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O6
CAS番号:
分子量:
330.33
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,080
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
Diapocynin is a covalent dimer of apocynin,[1] and a functional metabolite of the same.[2] It is generated by neutrophil activation via myeloperoxidase-mediated oxidation. Studies show that diapocynin has greater neuroprotection compared to apocynin.[2]
Diapocynin, a proposed NADPH oxidase (NOX) inhibitor, is an anti-inflammatory and antioxidant agent.
Diapocynin, a proposed NADPH oxidase (NOX) inhibitor, is an anti-inflammatory and antioxidant agent. Diapocynin attenuates oxidative damage and neuroinflammatory responses in animal model of Parkinson′s disease. Diapocynin reverses deficient motor coordination in LRRK2R1441Gtg mice of PD.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0927-BULK:
SML0927-25MG:
SML0927-5MG:
SML0927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sclerosis: New Insights for the Healthcare Professional, 25-25 (2012)
Diapocynin and apocynin administration fails to significantly extend survival in G93A SOD1 ALS mice
Trumbull KA, et al.
Neurobiology of Disease, 45(1), 137-144 (2012)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research