スキップする
D6571
3′,4′-ジメトキシフラボン
別名:
3′,4′-DMF;2-(3,4-ジメトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン;2-(3,4-ジメトキシフェニル)クロメン-4-オン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,400
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥50,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H14O4
CAS番号:
分子量:
282.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥16,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-15-8-7-11(9-17(15)20-2)16-10-13(18)12-5-3-4-6-14(12)21-16/h3-10H,1-2H3
InChI key
ZGHORMOOTZTQFL-UHFFFAOYSA-N
Application
3′,4′-Dimethoxyflavone has been used in urease inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
アリール炭化水素受容体(AHR)は、生体異物センサー、解毒作用のレギュレーターとしての役割をはじめ、近年では炎症への関与が研究されている転写因子です。
アリール炭化水素受容体(AHR)は、生体異物センサー、解毒作用のレギュレーターとしての役割をはじめ、近年では炎症への関与が研究されている転写因子です。3',4'-ジメトキシフラボンは、AhRに対する競合性アンタゴニストであり、AhRが介在するCYP1A1の誘導を阻害するとともに、乳がん細胞株で抗エストロゲン活性を示しています。この化合物は、細胞質AhR複合体の形質転換や核AhR複合体の形成を阻止します。
3′,4′-Dimethoxyflavone is a flavone compound, which has the ability to prevent the production and accumulation of poly (ADP-ribose) (PAR) polymer. It guards against N-methyl-D-aspartate (NMDA) toxicity in cortical neurons. 3′,4′-Dimethoxyflavone is a member of the class of plant-derived polyphenolic flavonoids. It is known to have antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-atherogenic, hypolipidemic and neuroprotective or neurotrophic effects.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0699T4080SML1052
2-D08 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1052
2-D08
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white
color
yellow
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)