Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł 297,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
60 mmHg ( 41.5 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.419 g/mL at 20 °C, 1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
SMILES string
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 2-chloro-N-(pyridine-2-yl)acetamide via N-acylation of pyridin-2-amine
- chloroacetyl cellulose by reacting with cellulose in N,N-dimethylformamide
- azetobenzothiazine derivatives by reacting with 1,3-benzothiazines in the presence of a base in refluxing toluene
- 2-chloro-1-(3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-ethanones by reacting with 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazoles
- chloroacetyl isatins by reacting with isatins under microwave conditions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 98% | assay 98% |
| solubility water: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.453 | refractive index - | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.46 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.419 g/mL at 20 °C, 1.418 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.417 g/cm3 at 20 °C | density 1.418 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.532 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PH000069-25MG | 04061831294842 |
| 22880-100ML | 04061838781482 |
| 22880-500ML | 04061838781499 |
| 22880-1L | 04061836691509 |