Przejdź do
MABS14
Przeciwciało anty-mTOR, klon F11
clone F11, from mouse
Synonim(y):
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated prot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
F11, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
F11, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
mTOR (Mammalian Target of Rapamycin, aka FRAP, RAPT lub RAFT) to duża kinaza białkowa Ser/Thr o masie 289 kDa, która reguluje progresję cyklu komórkowego, wzrost komórek, syntezę białek, biogenezę rybosomów i autofagię. mTOR jest ewolucyjnie konserwowanym członkiem rodziny kinaz związanych z kinazą fosfoinozytolu (PIKK), której aktywność jest regulowana przez fosforylację na Ser2448 przez Akt w odpowiedzi na insulinę lub aktywność mięśni. mTORC1 (mTOR Complex 1) składa się z co najmniej mTOR, Raptor i G (mLST8). mTORC1 odgrywa centralną rolę w sygnalizacji insulinowej, która jest kluczowa dla utrzymania homeostazy metabolicznej. mTORC2 wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację hydrofobowego motywu Akt na Ser473, dobrze znanego efektora szlaku kinazy PI3. Oprócz fosforylacji Akt, kompleks mTORC2 wpływa również na organizację cytoszkieletu i migrację, wywierając wpływ poprzez Rac, Rho i PKC. Defekty w obu kompleksach mTOR są związane z różnymi chorobami, w tym rakiem i cukrzycą.
~ 289 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające szczurzemu mTOR.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP. (Nemazanyy, I, et al. (2008). Hybridoma, 27:395-398).
To przeciwciało anty-mTOR, klon F11 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP do wykrywania mTOR.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS79ABS88SAB4501038
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
F11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Habeebunnisa Begum et al.
Drug development research, 83(4), 910-926 (2022-01-30)
Pancreatic cancer (PC) is among the most lethal cancers and is resistant to existing therapies, which highlights the need for new and alternative therapeutic treatments. Autophagy is emerging as one of the alternative cell death mechanisms and is well known
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS1404053252290954