Przejdź do
CBL1345
Przeciwciało anty-Integryna α2, klon HMα2
clone HMalpha2, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
CD49b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HMalpha2, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP
Citations:
3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Armenian)
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HMalpha2, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
General description
Kompleks CD49b związany z CD29 (integryna beta1) jest receptorem dla lamininy i kolagenu. Kompleks ten ulega ekspresji przez niektóre CD4-dodatnie limfocyty T, komórki NK, komórki nabłonkowe i płytki krwi.
Application
Cytometria przepływowa: = .5 μg na 10e6 komórek w objętości 100 μL
Immunoprecypitacja
Immunofluorescencja
Immunohistochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-Integryna α2, klon HMα2 wykrywa poziom integryny α2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC, IF, IP, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
Specyficznie rozpoznaje mysi CD49b o masie 150 kDa, znany również jako integryna alfa2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Monoklonalny oczyszczony metodą chromatografii powinowactwa jest prezentowany w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2, zawierającej 0,09% azydku sodu. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do użycia w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1950ZMAB1950MAB1973
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Gene Information
human ... ITGA1(3672)
biological source
hamster (Armenian)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
HMalpha2, monoclonal
clone
P1E6, monoclonal
clone
P1E6, monoclonal
clone
FB12, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos H F Chan et al.
PloS one, 2(12), e1353-e1353 (2007-12-27)
CEA and CEACAM6 are immunoglobulin family intercellular adhesion molecules that are up-regulated without structural mutations in approximately 70% of human cancers. Results in in vitro systems showing tumorigenic effects for these molecules suggest that this correlation could indicate an instrumental
Nanoarchitecture and molecular interactions of epithelial cell junction proteins revealed by super-resolution microscopy.
Naser, et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1516, 175-187 (2022)
Helena P Felgueiras et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(31), 9477-9483 (2014-07-24)
Functionalization of surfaces with poly(sodium styrenesulfonate) (poly(NaSS)) has recently been found to enhance osteointegration of implantable materials. Radical polymerization of poly(NaSS) on titanium (Ti)-based substrates has been used to improve their long-term performance by preventing fibrosis and consequently implant loosening.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CBL134504053252470615