Przejdź do
1.01766
Benzen-D6
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Heksadeuterobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.15
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
214-061-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Isotopic purity:
≥99.95 atom % D
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
101 hPa ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
autoignition temp.
555 °C
potency
930 mg/kg LD50, oral (Rat), >8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.0 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.005% Water (HO)
kinematic viscosity
0.78 cSt(20 °C)
bp
79 °C/1013 hPa
mp
6.7 °C
transition temp
flash point -11 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,95%
Woda (NMR, HO): ≤ 0,005%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzen-D6
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1076-43-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101766000904022536024455
101766001004022536694108