スキップする
1193265
USP
ジエチレングリコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 x 0.2 mL
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥54,400
この商品について
化学式:
(HOCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
106.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969209
¥54,400
出荷予測2026年5月25日詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
diethylene glycol
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Diethylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propylene Glycol
  • Glycerin
  • Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
  • Sorbitol Solution
  • Polyethylene Glycol 3350
  • Maltitol Solution
  • Noncrystallizing Sorbitol Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1045H2645632160
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
442 °F
autoignition temp.
442 °F
autoignition temp.
442 °F
autoignition temp.
442 °F
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245  °C (473 °F), 245 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジエチレングリコール
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the electrical conductivity of this product?
    1 回答
    1. The electrical conductivity for this material is not determined.
      役に立ちましたか?
  4. What is the electrical conductivity of this product?
    1 回答
    1. This is a product of the USP (United States Pharmacopeia). The electrical conductivity is not determined by USP for this material. For more information regarding this item, please view the link below: https://store.usp.org/product/1193265