Merck
32160
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコール
puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥3,750
¥3,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥3,750
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
969209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
245 °C (lit.)
¥3,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
詳細
non-ionic
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
viscous liquid (clear)
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
colorless
APHA: ≤25
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチレングリコール(DEG)は、テレフタル酸とエチレングリコールとの間のエステル化反応の副生成物として得られます。[1] DEGをアルカリ性水酸化物の存在下で3d 遷移金属カチオンを接触させると簡単に錯体を形成します。[2] この錯体の溶液は不凍液や潤滑剤としての用途に広く使用されています。DEGがオゾンと接触して酸化分解する修正Fentonプロセス(過酸化水素と第二鉄塩が関与)については研究文献で解説されています。[3]
アプリケーション
ジエチレングリコールは硫化カドミウム(CdSe)フィルムの電気メッキで使用される物質です。[4] また、フッ化イオン電解質の作成に使用される物質でもあり、この電解質は自己組織化チタニアナノチューブアレイの調製に用いられます。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32160-500ML:
32160-H:
32160-1L:
32160-6X1L:
32160-100ML:
32160-6X100ML:
32160-6X500ML:
32160-VAR:
32160-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of ordered arrays of discrete, partially crystalline titania nanotubes by Ti anodization using diethylene glycol electrolytes.
Yoriya S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(28), 3332-3336 (2008)
Daniela Caruntu et al.
Inorganic chemistry, 41(23), 6137-6146 (2002-11-12)
Study of the reactivity of 3d transition metal cations in diethylene glycol solutions revealed several key features that made it possible to develop a new method for synthesis of the nanocrystalline transition metal ferrites. The 3-7 nm particles of [MFe2O4]n[O2CR]m
The physical properties of CdS thin films electrodeposited from aqueous diethylene glycol solutions.
Baranski AS, et al.
Journal of Applied Physics, 54(11), 6390-6394 (1983)
Formation of diethylene glycol as a side reaction during production of polyethylene terephthalate.
Hovenkamp SG and Munting JP.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 8(3), 679-682 (1970)
Tuba Turan-Ertas et al.
Chemosphere, 47(3), 293-301 (2002-05-09)
This paper describes a study of oxidation of diethylene glycol (DEG) by ozone and modified Fenton process (hydrogen peroxide and ferric salt mixture) in aqueous solution. Both oxidation processes were able to oxidize relatively high concentrations of DEG effectively. DEG