スキップする
YBD
ビール酵母
Debittered, inactive
別名:
Yeast, brewers, Brewers yeast
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥23,400
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥80,500
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.81
Form:
powder
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
¥23,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
powder
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Brewers yeast from the taxonomic point of view is Saccharomyces cerevisiae. S.cerevisiae is a top-fermenting yeast used in ale fermentation. Dried S. cerevisiae can be used in human food, after treating with mild alkali like sodium carbonate to remove the bitter hops. Yeast ferments and improves the sensorial quality of the beer.
Application
Yeast Brewers has been used as a component in the diet for mass rearing of Aedes albopictus for pupal production. It has also been used to induce acute inflammatory pain in rats.
Preparation Note
乾燥品(酵素活性は配慮せず)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
YSC2Y4625YSC1
Yeast Brewers Debittered, inactive
Sigma-Aldrich
YBD
Yeast Brewers
Yeast Brewers Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
Y4625
Yeast Brewers
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
form
powder
form
powder or solid
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
food and beverages
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ビール酵母
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
YBD-5KG04061835559473
YBD-1KG04061826718780