スキップする
YSC2
酵母 from Saccharomyces cerevisiae
Type II
別名:
(パン酵母)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥15,200
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥29,900
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥91,300
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder or solid
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
¥15,200
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
type
Type II
form
powder or solid
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Saccharomyces cerevisiae由来の酵母は、以下の用途に使用されています:
  • チューブゲル電気泳動(TGE)分画のための酵母サンプル調製に[1]
  • ソウギョの餌としての食品廃棄物の活用に及ぼす影響を検討するための食餌サプリメントとして[2]
  • ススキ属およびセルロースに富んだ抽出物サンプルの発酵によるエタノール生産に
Biochem/physiol Actions
Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)は単細胞の真菌です。S. cerevisiae由来の酵母はパンやパン種において広く用いられる酵母種です。数種類の発酵飲料(サイダー、ビール、85s、ワイン)や蒸留酒(ブランデー、日本酒、ウォッカ、ウイスキー)の製造に用いられています。S. cerevisiaeは、他の酵母種よりも優れた発酵ストレス耐性を示します。したがって、工業発酵用の好ましいスターター培養です。
Preparation Note
迅速乾燥により、90%が活性のある生きた酵母を便利な固形状にしています。
Disclaimer
37°Cの水性バッファー中では約10%のみが自己溶解します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
YSC1C243651475
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
51475
酵母
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type II
type
Type I
type
-
type
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
cell analysis
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the estimated cfu/g?
    1 回答
    1. The colony-forming units per gram (CFU/g) is not determined.
      役に立ちましたか?
  2. What is name of the strain in this yeast?
    1 回答
    1. The strain has not been defined as this product is for Research Use Only. It is classified as from "Saccharomyces cerevisiae, Type II".
      役に立ちましたか?
  3. What is the difference between type I and type II yeast?
    What is the difference between type I and type II yeast?
    1 回答
    1. The native yeast type I fatty acid synthase (FAS) is a complex, rigid enzyme, commonly known as Baker's yeast. Saccharomyces cerevisiae are categorized as either type I or type II based on their telomere composition and mode of maintenance. For further information, please refer to the literature available in the following sources:
      - Lundblad and Blackburn 1993. Available at https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8477448/
      - Teng and Zakian 1999. Available at https://mcb.asm.org/content/19/12/8083?ijkey=6bf222d86860a7c22d6c63c6ef889d5164cd2b68&keytype2=tf_ipsecsha
      Here are additional sources of literature on Saccharomyces cerevisiae:
      - https://www.genetics.org/content/178/1/245
      - https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/saccharomyces-cerevisiae