サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥546,000 |
この商品について
¥546,000
Quality Segment
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
ゲノム DNA は、標準的な紙用パンチでカットした 0.5 ~ 0.7 cm の植物の葉を、95 oC で 10 分間、抽出溶液中でインキュベートするだけで抽出できます。 等量の希釈溶液を抽出液に加え、PCR の前に阻害物質を中和します。 その後、DNA 抽出液の一部を、プライマーとキットに含まれる Extract-N-Amp PCR ReadyMix を含む PCR 反応物へ添加します。
Application
生キノコからのDNA抽出に使用されています。
Features and Benefits
- 15 分以下で完了する、PCR 用の植物ゲノム DNA の単一ステップ抽出
- 抽出液から直接増幅するために特別に設計された PCR ReadyMix™
- ゲノム DNA の高特異的 PCR 増幅のためのホットスタート抗体
- 4°Cで最低 6 ヶ月安定な抽出液
- 単一の方法により植物ゲノムDNAを15分以内でPCR用に抽出可能
- 冷凍、物理的な破壊、有機溶媒抽出、カラム精製および沈殿が不要
- 抽出したDNAと併用するための特別処方のPCR ReadyMixを提供
- ホットスタート抗体がゲノムDNAの高度に特異的なPCR増幅を保証
- ハイスループット植物遺伝子解析に適している
- 時間のかかる酵素消化処理を不要にして、時間と労力を節約
- 抽出したDNAは4°Cで少なくとも6か月間安定
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| usage sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions | usage sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications, sufficient for 500 reactions |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color colorless | color colorless | color colorless | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extract-N-Amp™ 植物用PCRキット
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan