Merck
XNAPE
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp 植物用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications
別名:
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 extractions
sufficient for 500 amplifications
sufficient for 500 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
red
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
REDExtract-N-Amp植物PCRキットは、直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)による植物病原体の迅速検出を可能にします。本キットは、植物の葉からのゲノム DNA の迅速な抽出や直接PCR によるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてが含まれています。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMixは、PCR 反応物の分析用アガロースゲルへの簡便な直接導入を可能にする不活性な追跡色素を含んでいます。
アプリケーション
REDExtract-N-Amp Plant PCRキットは、植物からのゲノムDNA抽出やポリメラーゼ連鎖反応(PCR)において使用されています。
特徴および利点
  • 15分で完了するPCR用植物ゲノムDNAのシングルステップ抽出
  • 凍結、機械的破砕、有機抽出、カラム精製または沈殿は不要です。
  • 抽出物との併用のために特別に調製したPCR ReadyMix
  • ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • REDExtract-N-Ampにはゲル分析に必要なローディングバッファーや追跡色素は不要です。
  • 植物の遺伝子解析のハイスループット要件に適合
  • 4℃で最低6ヵ月安定な抽出液
構成
キットには希釈液、抽出液、REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mixが含まれます。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mark A Jones et al.
Journal of experimental botany, 58(6), 1261-1270 (2007-02-16)
Reactive oxygen species (ROS) production by an NADPH oxidase (NOX) encoded by AtrbohC/RHD2 is required for root hair growth in Arabidopsis thaliana. ROP (RHO of plants) GTPases are also required for normal root hair growth and have been proposed to
Ralf G Kynast et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9921-9926 (2004-06-16)
We have developed from crosses of oat (Avena sativa L.) and maize (Zea mays L.) 50 fertile lines that are disomic additions of individual maize chromosomes 1-9 and chromosome 10 as a short-arm telosome. The whole chromosome 10 addition is
Yuri Jorge Peña Ramírez et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(6), 685-692 (2007-04-27)
The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Tat protein is considered a potential candidate vaccine antigen. In an effort to design a strategy for noninvasive vaccination against HIV-1, we developed transgenic tomatoes expressing the Tat protein. Two independent plants testing
Anna Stöger et al.
Journal of microbiological methods, 58(2), 281-284 (2004-07-06)
Angular leaf spot is a bacterial disease caused by Xanthomonas fragariae. It has become a serious disease in the USA and Europe in recent years. Several detection procedures are described for this plant pathogen. However, they are either too time-consuming
Avinash C Srivastava et al.
Plant physiology, 148(1), 200-211 (2008-07-25)
AtSUC2 (At1g22710) encodes a phloem-localized sucrose (Suc)/H(+) symporter necessary for efficient Suc transport from source tissues to sink tissues in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). AtSUC2 is highly expressed in the collection phloem of mature leaves, and its function in phloem loading
資料
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
すべて表示