サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 kit | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥167,000 |
この商品について
form
ready-to-use solution
Quality Segment
quality
Protein Mass Spectrometry Calibration Standard
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
- 分析手法の堅牢性を確認するための重要な実験データセットの限界を定める(ブラケット)
- 異なる研究室でさまざまな分析戦略と機器を用いて生成されたMSまたはその他のプロテオミクスデータの比較
- プロテオミクス解析系と検索アルゴリズムの限界を特定する
- 明確でないサンプルから得られたデータの評価を支援するための外部標準
Features and Benefits
- 目的の分析法の検出力を調べてください
- 分析プロトコルの問題を解決し、最適化してください
- 重要なサンプルを分析する前に、システム適合性を確認してください
- 分析結果を日間または研究室間で基準化してください
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| quality Protein Mass Spectrometry Calibration Standard | quality - | quality - | quality - |
Proteomics Standards, Proteomics Controls, Proteomics Standardization, Proteomics standard, ProteoNorm, ProteoStandard, Proteomics, proteomics standard kit, mass spectrotmetry, LC-MS, MALDI-TOF, electrophoresis, dynamic range, orbi-trap, lcms, UPS1, hypergeometric, quadrupole, Proteomics Standards, Proteomics Controls, Proteomics Standardization, Proteomics standard, Pr | - | - | - |
キットの構成要素は別途購入可能です。
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
資料
High-throughput proteomics advances with improved analysis methods and mass spectrometry.
関連コンテンツ
Standardize research with Universal and Dynamic Proteomics Standards, complex and well-characterized reference standards for mass spectrometry.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| UPS1-1KT | 04061835522682 |