Merck
T6567
Sigma-Aldrich
トリプシン ブタ膵臓由来
Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated
別名:
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.56
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
製品種目
BioReagent
溶解性
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
トリプシンは、重要な酵素試薬として生化学や生物学で通常使用されるセリンプロテアーゼです。この方法により、プロテオミクス研究に適した高純度トリプシン産物が生成されます。プロテオミクスグレードは、溶液とゲル内トリプシン消化への使用に最適です。セリンプロテアーゼであるトリプシンは、一部の脊椎動物の消化器系に存在します。
アプリケーション
ブタ膵臓由来のトリプシンは以下の用途に使用されます。
  • ゲル内タンパク質消化およびMALDI-TOF質量分析
  • エレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS)分析
  • L. plantarumの表面プロテオームプロファイリング
  • ゲルろ過、超遠心、およびロータリーシャドーイング電子顕微鏡
  • 質量分析
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、その非常に特異的な切断によって得られるトリプシンペプチドの数が限られることから、プロテオミクス研究でペプチドマッピングやタンパク質配列の作業のために常用されています。アルギニンおよびリジン残基のカルボキシル側のペプチド結合を特異的に加水分解します。またこの酵素はエステラーゼ活性とアミダーゼ活性も示します。トリプシンは細胞培養ツールとして機能します。アレルゲンタンパク質を加水分解して低アレルギー性のミルクを製造するために各業界で使われています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6567-5X20UG-KC:
T6567-BULK:
T6567-5VL:
T6567PROC:
T6567-1VL:
T6567-20UG:
T6567-1MG:
T6567-5X20UG:
T6567-20UG-KC:
T6567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shaoming Mao et al.
Molecular bioSystems, 7(5), 1660-1677 (2011-03-09)
The solventogenic bacterium Clostridium acetobutylicum is the most important species of Clostridium used in the fermentation industry. However, the intolerance to butanol hampers the efficient production of solvents. Butanol toxicity has been attributed to the chaotropic effect on the cell
Cristina C Santini et al.
Scientific reports, 9(1), 10865-10865 (2019-07-28)
Small molecule inhibitors of BRAF and MEK have proven effective at inhibiting tumor growth in melanoma patients, however this efficacy is limited due to the almost universal development of drug resistance. To provide advanced insight into the signaling responses that
Maciej Suski et al.
Biochimica et biophysica acta, 1834(12), 2463-2469 (2013-08-31)
Excessive action of angiotensin II on mitochondria has been shown to play an important role in mitochondrial dysfunction, a common feature of atherogenesis and kidney injury. Angiotensin-(1-7)/Mas receptor axis constitutes a countermeasure to the detrimental effects of angiotensin II on
Families of serine peptidases.
N D Rawlings et al.
Methods in enzymology, 244, 19-61 (1994-01-01)
Daniela M Remus et al.
Journal of bacteriology, 195(3), 502-509 (2012-11-24)
Sortases are transpeptidases that couple surface proteins to the peptidoglycan of Gram-positive bacteria, and several sortase-dependent proteins (SDPs) have been demonstrated to be crucial for the interactions of pathogenic and nonpathogenic bacteria with their hosts. Here, we studied the role
資料
Evaluation of Recombinant, Chemically Treated Trypsin in Proteomics and Protein Characterization Assays
Get better detection and quantification of proteases with this high-sensitivity red protease detection assay.
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
プロトコル
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.