スキップする
S1782
3′-シアリル-ルイス-X 四糖
別名:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)(α-L-Fuc-[1→3])-D-GlcNAc, 3′-SLeX
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥96,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C31H52N2O23
CAS番号:
分子量:
820.74
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
¥96,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC(C(NC(C)=O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI key
LAQPKDLYOBZWBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
内皮接着分子(E-セレクチン)に結合する抗原です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S2279L778451912
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
S1782-1MG-PW: + S1782-BULK: + S1782-VAR: + S1782-.2MG: + S1782-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
S1782-1MG04061836914059
S1782-.2MG04061835539123