Merck
L7784
Sigma-Aldrich
Lewis-Y tetrasaccharide
別名:
α-Fuc-(1→2)-β-Gal-(1→4)-(α-Fuc-[1→3])-GlcNAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H45NO19
分子量:
675.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
保管温度
2-8°C
品質水準
SMILES記法
C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](CO)OC(O)[C@H](NC(C)=O)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)45-21-11(27-8(3)30)23(39)42-10(5-29)20(21)44-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23?,24-,25-,26+/m1/s1
InChI Key
SRHNADOZAAWYLV-MVSAILQPSA-N
アプリケーション
Lewis-Y blood group antigenic determinant.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7784-1MG-PW:
L7784-BULK:
L7784-1MG:
L7784-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.