Merck
51912
Sigma-Aldrich
Lewis-X trisaccharide 3′-sulfate sodium salt
≥95% (TLC)
別名:
スルホ-ルイスX三糖 ナトリウム塩, 硫酸化Lex ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H34NO18SNa
CAS番号:
分子量:
631.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO18S.Na/c1-5-10(25)12(27)13(28)19(34-5)38-16-9(21-6(2)24)18(30)35-8(4-23)15(16)37-20-14(29)17(39-40(31,32)33)11(26)7(3-22)36-20;/h5,7-20,22-23,25-30H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,17-,18?,19-,20-;/m0./s1
InChI Key
QQNNDBNDALKSBB-LOBKVNCFSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51912-1MG:
51912-BULK:
51912-VAR:
試験成績書(COA)