サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥24,000 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥87,400 |
この商品について
製品名
(S)-SNAP-5114, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -8 to -13°, c = 1 in chloroform-d
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OCCN2CCC[C@@H](C2)C(O)=O)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C30H35NO6/c1-34-26-12-6-23(7-13-26)30(24-8-14-27(35-2)15-9-24,25-10-16-28(36-3)17-11-25)37-20-19-31-18-4-5-22(21-31)29(32)33/h6-17,22H,4-5,18-21H2,1-3H3,(H,32,33)/t22-/m0/s1
InChI key
VDLDUZLDZBVOAS-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL |
| color white | color light yellow | color white to beige | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
S1069-VAR: + S1069-25MG: + S1069-5MG: + S1069-IP: + S1069-BULK:
jan