S7809
SKF-96365
≥98% (HPLC), solid
別名:
1-[β-(3-(4-メトキシフェニル)プロポキシ)-4-メトキシフェネチル]-1H-イミダゾール 塩酸塩, 1-[2-(4-メトキシフェニル)-2-[3-(4-メトキシフェニル)プロポキシ]エチル]イミダゾール
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CCCOC(Cn2ccnc2)c3ccc(OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7809-VAR:
S7809-BULK:
S7809-IP:
S7809-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)