表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥7,750 |
この商品について
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
¥7,750
カートの在庫状況を確認する
material
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
L
10 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| L 10 in. | L 12 in. | L 6 in. | L 4 3/4 in. |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| F4517-1EA | 04061826744611 |