スキップする
F4267
Dressing tissue forceps
L 6 in.
別名:
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4030, laboratory forceps
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
6 in.
General description
with serrated tips
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F3892F4642F4517
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
L
6 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
L
10 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)