Merck
F4642
Dressing tissue forceps
L 12 in.
別名:
grasping aid, tongs, tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,176
¥9,176
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,176
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
¥9,176
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
L
12 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
with serrated tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Stainless steel forceps Specimen, L 5 1/2 in.
Z225592
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Medium tip, straight
Z168750
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 8 in.
Z225606
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
ピンセット Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
ピンセット
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Artis Tweezer Style 7-SA
Z742677
Artis Tweezer