スキップする
F3256
フェチュイン-アガロース
saline suspension
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mL
カートの在庫状況を確認する
¥63,100
25 mL
カートの在庫状況を確認する
¥128,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥63,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine blood (Fetal)
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥200 μg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Fetuin-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Fetuin-agarose columns have been used in studies that inform the detection and quantification of tumor markers.
Physical form
Suspension in 0.5M NaCl containing preservative
Preparation Note
フェチュイン(製品番号 F2379)を用いて調製。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1.168021.168011.01236
Agarose (low electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16802
Agarose
Agarose (medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Millipore
1.16801
Agarose
Agarose for analytical nucleic acid electrophoresis
Millipore
1.01236
Agarose
biological source
bovine blood (Fetal)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
saline suspension
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
保管分類
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F3256-10ML:4.548173196299E12 + F3256-25ML:4.548173196305E12 + F3256-5ML:4.548173277721E12 + F3256-1ML:4.548173277714E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
F3256-10ML04061833613597
F3256-25ML04061837765919