主要文書
1.01236
Millipore
Agarose
for analytical nucleic acid electrophoresis
別名:
Agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
EC Index Number:
232-731-8
NACRES:
NA.31
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
mp
60-90 °C
かさ密度
700 kg/m3
その他の活性
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected
RNAse, none detected
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
アナリシスノート
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.14 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.4 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 7.0 %
Performance test (Nucleic acid electrophoresis): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
資料
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.