スキップする
E8904
E-Toxate試薬 from Limulus polyphemus
sufficient for 50 tests
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥76,700
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
¥76,700
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
dry concentrate
Quality Level
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
バイアル1本分を 5 mLに復元してください。
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E87792108E8029
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
-
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
-
form
dry concentrate
form
dry concentrate
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
usage
sufficient for 50 tests
usage
sufficient for 20 tests
usage
-
usage
-
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E8904-5ML-PW: + E8904-BULK: + E8904-5ML: + E8904-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
E8904-5ML04061838124098