スキップする
2108
E-Toxate試薬
Single test vial
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 vials
カートの在庫状況を確認する
¥48,100
この商品について
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
¥48,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
solid
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
1バイアル毎、10バイアル毎のご注文につき、カタログ番号2107(「エンドトキシンフリ-」水)10 mLが付きます。100バイアルのご注文で2×10 mLが付きます。
E-TOXATE試薬を含有する、使用準備済みの単回テスト用バイアルです。試験溶液をピペットで直接本バイアルに移します。
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E8904E8779E9029
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
-
sensitivity measuring range
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
dry concentrate
form
dry concentrate
form
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
2108-1VL: + 2108-100VL: + 2108-10VL-C: + 2108-10VL: + 2108-10VL-PW: + 2108-1VL-C: + 2108-BULK: + 2108-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Tanguy Lechertier et al.
Nature communications, 11(1), 2810-2810 (2020-06-06)
The overexpression of the protein tyrosine kinase, Focal adhesion kinase (FAK), in endothelial cells has implicated its requirement in angiogenesis and tumour growth, but how pericyte FAK regulates tumour angiogenesis is unknown. We show that pericyte FAK regulates tumour growth
Tibor Sághy et al.
Cell death & disease, 10(6), 439-439 (2019-06-06)
Transglutaminase 2 (TG2) is a multifunctional protein that promotes clearance of apoptotic cells (efferocytosis) acting as integrin β3 coreceptor. Accumulating evidence indicates that defective efferocytosis contributes to the development of chronic inflammatory diseases. Obesity is characterized by the accumulation of
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
119474-5G04061832097770
119474-25G04061832097763
2108-10VL04061833291382