スキップする
E8029
E-Toxate™エンドドキシンスタンダード
for endotoxin quantitation
別名:
E. coli 0.55:B5 LPS standard
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥12,400
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160702
¥12,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
contains
solubilizer
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
E‐Toxateエンドトキシンスタンダードは、初代肝細胞培養物の処理に用いられるヒトホロトランスフェリンおよびアポトランスフェリンの分離サンプル中の内毒素の濃度を測定するため、カブトガニ血球抽出物分析キットと共に使用されました。
Analysis Note
USP(米国薬局方)のエンドドキシンスタンダ-ドと対照して標準化を行いました。
Other Notes
E. coli 055:B5 リポポリサッカライドの調製法
E-Toxateキットと別々に保存する場合、2~8°Cで保存できます。
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ET01002107ET0200
description
for endotoxin quantitation
description
sufficient for 50 assays
description
endotoxin, free
description
sufficient for 20 assays
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein detection: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
contains
solubilizer
contains
-
contains
-
contains
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
E8029-1VL04061838163301
質問
1–6/6 質問  
  1. Hi, For E8029 endotoxin quantification product, 1. Is it a powder or liquid? 2. Solubility in water if it's a powder? How much water is needed to prepare a solution? Thanks,
    1 回答
    1. This product is a lyophilized powder typically used as a standard in the E-Toxate Endotoxin kits. See the link below to review these kits. For use with these kits, the material is reconstituted in endotoxin-free water at 4000UE/mL. Each vial contains a range of 10,000 - 20,000 units which is reported in the lot specific Certificate of Analysis. The mass weight is not determined. However, the amount of powder may be estimated based on the conversion factor of 5 EU per nanogram.
      Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e8029#product-documentation
      Please see the link below to review the E-Toxate Endotoxin Kit products:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/etoxatekit1234598765
      Please see the link below to review the kit protocol with reconstitution instructions for this standard:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/378/800/et0200-pis-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  2. What is the amount of the powder in each vial in grams or milligrams?
    1 回答
    1. The product comes as 10000 - 20000 EU Endotoxin per vial. Unfortunately, the exact weight information is not available.
      役に立ちましたか?
  3. What is the E-Toxate™ Endotoxin standard, Product E8029?
    1 回答
    1. The endotoxin standard is purified from a crude extract of lipopolysaccharide from E. coli 055:B5 and standardized against the current USP reference standard.  It is reconstituted with an appropriate amount of water to yield a 4000 EU/mL solution.
      役に立ちましたか?
  4. How much water should I use to reconstitute my E-Toxate™ Endotoxin standard, Product E8029?
    1 回答
    1. Each batch of endotoxin standard varies slightly in its activity so the amount of water to use may vary from lot to lot.  The certificate of analysis will give the amount of endotoxin units in the vial, so that the end user may calculate the appropriate amount of water to add to the vial in order to reconsitute to a final concentration of 4000 EU/mL.  The certificate of analysis for each lot may be retrieved from our website.
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. How is the E-Toxate™ Endotoxin standard, Product E8029, dissolved?
    1 回答
    1. E8029 is reconstituted in endotoxin-free water to a concentration of 4000 EU/mL.  Reconstituted standard solutions can be stored at 2 - 8°C for at least 2 weeks.