スキップする
D2906
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, sodium pyruvate and HEPES, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
別名:
DME/F-12, 1:1混合物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 x 1 L
在庫from市川市大町368
¥30,300
10 L
カートの在庫状況を確認する
¥31,100
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
¥30,300
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダルベッコ改変イーグル培地/栄養混合物F-12ハム, With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
ダルベッコ′改変イーグル′培地/栄養素混合物F-12 Hamは、低血清条件での幅広い細胞タイプの増殖に適しています。クローン細胞や幹細胞の培養を行う研究者には、フェノールレッドを含まないものがしばしば好まれます。
Application
ダルベッコ′改変イーグル′培地/栄養混合物F-12 Hamは、以下の培養に使用されています:
  • Hep-2細胞
  • マウス線維芽L‐細胞
  • L‐ Wntファミリーメンバー3A(Wnt3a)細胞
  • 初代バッファロー胎児線維芽細胞(BEF)
Preparation Note
1.2 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加してください。
15.6 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D8900D6434D8437
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
components
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
components
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
適用法令
D2906-VAR: + D2906-10L: + D2906LF1-BIBC: + D2906-25K: + D2906-50K: + D2906-50L: + D2906-1L-KC: + D2906-25KG: + D2906-10X1L: + D2906-50KG: + D2906-ALC2: + D2906-ALC: + D2906-BIBC: + D2906-PROC: + D2906-BULK: + D2906-1L: + D2906-2X5L:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)