スキップする
D6434
DMEM/F-12
With HEPES, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
DME/F-12, 1:1混合物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
在庫from市川市大町368
¥4,700
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
¥4,700
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダルベッコ改変イーグル培地/栄養混合物F-12ハム, With 15 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
アルデヒドの一種であるピリドキサールが、ピリドキシンと置き換えられています。この改変により、培地の安定性が高まることが示されています。低血清条件下での多様な細胞型の増殖に適しています。フェノールレッドが含まれていないため、クローナル細胞と幹細胞の培養に好ましい培地になっています。
Application
ダルベッコ′改変イーグル′培地(DME)/栄養混合物F-12 Hamは、以下の用途に使用されています:
  • ウシ子宮内膜上皮細胞[1]
  • 癌幹細胞[2]
  • 乳癌細胞株[3]
Preparation Note
0.365 g/LのL-グルタミンを添加してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D2906D8437D8900
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
components
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
components
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)