スキップする
C8160
コーンスティープソリッド
spray-dried corn solubles
別名:
トウモロコシ抽出物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 g
在庫from市川市大町368
¥14,500
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
corn
¥14,500
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
corn
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
7.0-8.5% total
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
コーンスティープ固体は可溶性で、いくつかの培地および細胞培養条件で窒素源として使用できます。これにより、タンパク質が多く、酸性多糖類が少ないバイオマスが得られます。
コーンスティープ固形物は、多種多様な工業的微生物プロセスのための安価な栄養補助剤です。例えば、この物質は、内生真菌からセルラーゼを生産する際や[1]バイオエタノール生産の補助剤として使用されました。
Other Notes
噴霧乾燥トウモロコシ可溶物。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C4648P668542347
biological source
corn
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
suspension
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
nitrogen analysis
7.0-8.5% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8160-VAR: + C8160-250G: + C8160-500G: + C8160-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What proportion do you need to dilute?
    1 回答
    1. This product is typically used as a nutritive component in various microbiological media. This product is not tested for suitability. The researcher would have to determine the appropriate dilution for their specific requirements. However, you may want to review the Corn Steep Liquor product information. 'A viscous concentrate of corn soluble, rich in vitamins, amino acids, minerals and other growth stimulants. Contains approx. 50% (w/w) solids.'. Corn steep liquor medium (see ATCC 1716 formulation) included 50 ml/L of corn steep liquor. Please see the link below to this product page.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4648