組成
Agar, 15 g/L
Corn meal infusion (from 50 g whole maize), 2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
包装
pkg of -500 g
保管条件
(Dry place, tightly sealed containers)
テクニック
microbiological culture: suitable
色
light yellow
pH
6.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42347-VAR:
42347-BULK-F:
42347-VAR-F:
42347-500G-F:
42347-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。